Imprimer
Methyl-3-amino-2-(benzyloxy)-5-methoxybenzoate hydrochloride 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR40308-1G OR40308-500MG OR40308-5G
APOSOR40308-1GEA 336 EUR
APOSOR40308-1G APOSOR40308-500MG APOSOR40308-5G
Methyl-3-amino-2-(benzyloxy)-5-methoxybenzoate hydrochloride 95+%
Methyl-3-amino-2-(benzyloxy)-5-methoxybenzoate hydrochloride
Formule: C₁₆H₁₈ClNO₄
Point de fusion: 169…171 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16140354
Numéro CAS: 1221792-96-6