Imprimer
N-tert-Butyl-4-boronobenzenesulphonamide 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-(tert-Butylsulphamoyl)benzeneboronic acid, (4-(N-(tert-Butyl)sulphamoyl)phenyl)boronic acid
OR4030-1G OR4030-250MG OR4030-5G
APOSOR4030-1GEA 120 EUR
APOSOR4030-1G APOSOR4030-250MG APOSOR4030-5G
N-tert-Butyl-4-boronobenzenesulphonamide 97%
N-tert-Butyl-4-boronobenzenesulphonamide
Formule: C₁₀H₁₆BNO₄S
Point de fusion: 128…132 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06659841
Numéro CAS: 208516-15-8