2-Hydroxy-4-pyridineboronic acid pinacol ester
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₁H₁₆BNO₃ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD11223287 Numéro CAS: 1256358-90-3 |