Imprimer
4-Bromo-2-pyridone 99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Bromopyridin-2-ol, 4-bromo-1,2-dihydropyridin-2-one, 4-Bromo-2-hydroxypyridine
OR40285-1G OR40285-5G
APOSOR40285-1GEA 21.9 EUR
APOSOR40285-1G APOSOR40285-5G
4-Bromo-2-pyridone 99%
4-Bromo-2-pyridone
Formule: C₅H₄BrNO
Poids moléculaire: 174.00 g/mol
Point de fusion: 201…204 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00234041
Numéro CAS: 36953-37-4