Imprimer
3-Iodo-4-methylbenzonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR40274-1G OR40274-5G
APOSOR40274-1GEA 21.9 EUR
APOSOR40274-1G APOSOR40274-5G
3-Iodo-4-methylbenzonitrile
3-Iodo-4-methylbenzonitrile
Formule: C₈H₆IN
Point de fusion: 55…58 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06797817
Numéro CAS: 42872-79-7