2,6-Dichloro-4-hydroxypyridine
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₅H₃Cl₂NO Poids moléculaire: 163.9894 g/mol Point de fusion: 201…202 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00955619 Numéro CAS: 17228-74-9 |