1H-Indazole-6-carboxaldehyde 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₈H₆N₂O Point de fusion: 181…185 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD06738282 Numéro CAS: 669050-69-5 |