Imprimer
5-Methylthiazole-4-carboxylic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR40207-1G OR40207-250MG OR40207-5G
APOSOR40207-1GEA 43.5 EUR
APOSOR40207-1G APOSOR40207-250MG APOSOR40207-5G
5-Methylthiazole-4-carboxylic acid 98%
5-Methylthiazole-4-carboxylic acid
Formule: C5H5NO2S
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06738813
Numéro CAS: 120237-76-5