Imprimer
3-Bromopyridine-2-ol 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 3-Bromopyridin-2(1H)-one, 3-Bromopyridin-2-ol, 3-Bromo-2-pyridinol
OR40206-1G OR40206-25G OR40206-5G
APOSOR40206-1GEA 49.3 EUR
APOSOR40206-1G APOSOR40206-25G APOSOR40206-5G
3-Bromopyridine-2-ol 98%
3-Bromopyridine-2-ol
Formule: C₅H₄BrNO
Point de fusion: 179…189 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03411569
Numéro CAS: 13466-43-8