Imprimer
Piperidin-3-one hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-Azacyclohexan-1-one hydrochloride, 3-Oxopiperidine hydrochloride
OR40196-5G OR40196-1G OR40196-250MG
APOSOR40196-5GEA 112 EUR
APOSOR40196-5G APOSOR40196-1G APOSOR40196-250MG
Piperidin-3-one hydrochloride
Piperidin-3-one hydrochloride
Formule: C₅H₁₀ClNO
Poids moléculaire: 135.59 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06796739
Numéro CAS: 61644-00-6