Imprimer
5-Aminoquinoléine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Quinoleine-5-ylamine
OR4011-25G OR4011-5G
APOSOR4011-25GEA 52.2 EUR
APOSOR4011-25G APOSOR4011-5G
5-Aminoquinoléine 97%
5-Aminoquinoléine
Formule: C₉H₈N₂
Point d'ébullition: 310 °C
Point de fusion: 107…109 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006797
Numéro CAS: 611-34-7
EINECS: 210-266-1