Imprimer
Isocyanate de 3-iodophényle
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR401068-1G OR401068-25G OR401068-5G
APOSOR401068-1GEA 72.5 EUR
APOSOR401068-1G APOSOR401068-25G APOSOR401068-5G
Isocyanate de 3-iodophényle
Isocyanate de 3-iodophényle
  • May form small amount of sediment.
Formule: C₇H₄INO
Point d'ébullition: 55 °C/0,23mmHg
Densité: 1,86 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 113 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00037088
Numéro CAS: 23138-56-9
UN: 2206
ADR: 6.1,III