Imprimer
Acide 3-chloro-5-nitrobenzoïque 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR401023-1G OR401023-25G OR401023-5G
APOSOR401023-1GEA 30.6 EUR
APOSOR401023-1G APOSOR401023-25G APOSOR401023-5G
Acide 3-chloro-5-nitrobenzoïque 98%
Acide 3-chloro-5-nitrobenzoïque
Formule: C₇H₄ClNO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09263224
Numéro CAS: 34662-36-7