Imprimer
2-Chloro-6-nitrobenzaldéhyde
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR401012-25G OR401012-5G
APOSOR401012-25GEA 458 EUR
APOSOR401012-25G APOSOR401012-5G
2-Chloro-6-nitrobenzaldéhyde
2-Chloro-6-nitrobenzaldéhyde
Formule: C₇H₄ClNO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007204
Numéro CAS: 6361-22-4