Imprimer
α-Bromo-2-chloro-4-nitrotoluene
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR401009-1G OR401009-250MG
APOSOR401009-1GEA 335 EUR
APOSOR401009-1G APOSOR401009-250MG
α-Bromo-2-chloro-4-nitrotoluene
1-(Bromométhyl)-2-chloro-4-nitrobenzène
Formule: C₇H₅BrClNO₂
Poids moléculaire: 250.48 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 42533-63-1
UN: 3261
ADR: 8 III