Imprimer
3-Chloro-5-methoxybenzonitrile, grade Technique
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR401002-1G OR401002-5G
APOSOR401002-1GEA 94.4 EUR
APOSOR401002-1G APOSOR401002-5G
3-Chloro-5-methoxybenzonitrile, grade Technique
3-Chloro-5-methoxybenzonitrile
Formule: C₈H₆ClNO
Poids moléculaire: 167.6 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11505060
Numéro CAS: 473923-96-5