Imprimer
2-Chloro-6-methoxybenzaldehyde
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR400979-25G OR400979-5G
APOSOR400979-25GEA 144 EUR
APOSOR400979-25G APOSOR400979-5G
2-Chloro-6-methoxybenzaldehyde
2-Chloro-6-methoxybenzaldehyde
Formule: C₈H₇ClO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08059233
Numéro CAS: 29866-54-4