Imprimer
4-Chloro-2-methoxybenzaldehyde
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR400975-1G OR400975-5G
APOSOR400975-1GEA 25.8 EUR
APOSOR400975-1G APOSOR400975-5G
4-Chloro-2-methoxybenzaldehyde
4-Chloro-2-methoxybenzaldehyde
Formule: C₈H₇ClO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08703355
Numéro CAS: 53581-86-5