Imprimer
2,2'-Furil dioxime 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR400953-5G OR400953-1G
APOSOR400953-5GEA 543 EUR
APOSOR400953-5G APOSOR400953-1G
2,2'-Furil dioxime 97%
2,2'-Furil dioxime
Mixture of isomers
Formule: C₁₀H₈N₂O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00075315
Numéro CAS: 522-27-0