Imprimer
Methyl-2-bromo-5-methylthiazole-4-carboxylate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR40094-1G OR40094-250MG
APOSOR40094-1GEA 0 EUR
APOSOR40094-1G APOSOR40094-250MG
Methyl-2-bromo-5-methylthiazole-4-carboxylate
Methyl-2-bromo-5-methylthiazole-4-carboxylate
Formule: C₆H₆BrNO₂S
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD14702517
Numéro CAS: 56355-61-4