Imprimer
5-Chloro-2-methoxy-3-nitrophenylbenzenecarboxylate 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 5-Chloro-2-methoxy-3-nitrophenyl benzoate
OR40090-1G OR40090-500MG
APOSOR40090-1GEA 894 EUR
APOSOR40090-1G APOSOR40090-500MG
5-Chloro-2-methoxy-3-nitrophenylbenzenecarboxylate 95+%
5-Chloro-2-methoxy-3-nitrophenylbenzenecarboxylate
Formule: C₁₄H₁₀ClNO₅
Point de fusion: 123…125 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16140275
Numéro CAS: 1221792-84-2