2-Chloro-p-anisidine 97+%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
2-Chloro-4-methoxyaniline
Formule:
C₇H₈ClNO Poids moléculaire: 157.6000 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00209639 Numéro CAS: 29242-84-0 |