Imprimer
1-(5-Bromo-3-nitropyridin-2-yl)piperazine 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR40088-1G OR40088-500MG
APOSOR40088-1GEA 0 EUR
APOSOR40088-1G APOSOR40088-500MG
1-(5-Bromo-3-nitropyridin-2-yl)piperazine 95+%
1-(5-Bromo-3-nitropyridin-2-yl)piperazine
Formule: C₉H₁₁BrN₄O₂
Point de fusion: 89…90 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13176633
Numéro CAS: 1203499-08-4