Imprimer
4-Bromo-3-iodoaniline 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR400870-250MG OR400870-1G OR400870-5G
APOSOR400870-250MGEA 89.9 EUR
APOSOR400870-250MG APOSOR400870-1G APOSOR400870-5G
4-Bromo-3-iodoaniline 95+%
4-Bromo-3-iodoaniline
Formule: C₆H₅BrIN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16622212
Numéro CAS: 63037-64-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III