Imprimer
5-Nitro-m-cresol 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 3-Methyl-5-nitrophenol
OR400867-1G OR400867-5G
APOSOR400867-1GEA 197 EUR
APOSOR400867-1G APOSOR400867-5G
5-Nitro-m-cresol 98%
5-Nitro-m-cresol
Formule: C₇H₇NO₃
Poids moléculaire: 153.1354 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09038591
Numéro CAS: 127818-58-0