Imprimer
6-Bromo-2,4-dichloroquinazoline
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR400856-1G OR400856-5G
APOSOR400856-1GEA 0 EUR
APOSOR400856-1G APOSOR400856-5G
6-Bromo-2,4-dichloroquinazoline
6-Bromo-2,4-dichloroquinazoline
Formule: C₈H₃BrCl₂N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09744007
Numéro CAS: 102393-82-8