Imprimer
3-Bromo-4-iodoaniline 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR400799-1G OR400799-5G
APOSOR400799-1GEA 34.8 EUR
APOSOR400799-1G APOSOR400799-5G
3-Bromo-4-iodoaniline 97%
3-Bromo-4-iodoaniline
Formule: C₆H₅BrIN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09753717
Numéro CAS: 860435-38-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III