Imprimer
3-Bromo-4-iodobenzonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR400773-1G OR400773-5G OR400773-10G
APOSOR400773-1GEA 0 EUR
APOSOR400773-1G APOSOR400773-5G APOSOR400773-10G
3-Bromo-4-iodobenzonitrile
3-Bromo-4-iodobenzonitrile
Formule: C₇H₃BrIN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09800817
Numéro CAS: 1000577-94-5