Imprimer
2-Bromo-5-iodobenzonitrile 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR400771-1G OR400771-5G
APOSOR400771-1GEA 30.6 EUR
APOSOR400771-1G APOSOR400771-5G
2-Bromo-5-iodobenzonitrile 98%
2-Bromo-5-iodobenzonitrile
Formule: C₇H₃BrIN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09025663
Numéro CAS: 1252046-13-1