Imprimer
6-Chloroimidazo[1,2-a]pyrazine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR40075-1G OR40075-250MG OR40075-5G
APOSOR40075-1GEA 139 EUR
APOSOR40075-1G APOSOR40075-250MG APOSOR40075-5G
6-Chloroimidazo[1,2-a]pyrazine
6-Chloroimidazo[1,2-a]pyrazine
Formule: C₆H₄ClN₃
Poids moléculaire: 153.5700 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09909644
Numéro CAS: 76537-23-0