4-Pentylphenylboronic acid 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
4-n-Pentylbenzeneboronic acid, (4-Pentylphenyl)boronic acid
Formule:
C₁₁H₁₇BO₂ Point de fusion: 82…84 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00995151 Numéro CAS: 121219-12-3 |