Imprimer
3-Chloro-2-methoxybenzaldehyde
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR400655-1G OR400655-5G
APOSOR400655-1GEA 0 EUR
APOSOR400655-1G APOSOR400655-5G
3-Chloro-2-methoxybenzaldehyde
3-Chloro-2-methoxybenzaldehyde
Formule: C₈H₇ClO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09999135
Numéro CAS: 223778-54-9