Imprimer
3-Bromo-o-anisaldehyde
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR400651-1G OR400651-5G
APOSOR400651-1GEA 0 EUR
APOSOR400651-1G APOSOR400651-5G
3-Bromo-o-anisaldehyde
3-Bromo-o-anisaldehyde
Formule: C₈H₇BrO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09834811
Numéro CAS: 88275-87-0