4-Methylnicotinoyl chloride
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₇H₆ClNO Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD08751335 Numéro CAS: 155136-54-2 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...