Imprimer
2-Phenylethylboronic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Phenethylboronic acid
OR4006-1G OR4006-5G
APOSOR4006-1GEA 21.9 EUR
APOSOR4006-1G APOSOR4006-5G
2-Phenylethylboronic acid
2-Phenylethylboronic acid
Formule: C₈H₁₁BO₂
Poids moléculaire: 149.98 g/mol
Point de fusion: 82…84 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631226
Numéro CAS: 34420-17-2