Imprimer
3-(Dimethylamino)benzaldehyde 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR400567-100MG OR400567-250MG OR400567-1G
APOSOR400567-100MGEA 0 EUR
APOSOR400567-100MG APOSOR400567-250MG APOSOR400567-1G
3-(Dimethylamino)benzaldehyde 95%
3-(Dimethylamino)benzaldehyde
Formule: C₉H₁₁NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05148649
Numéro CAS: 619-22-7