5-Methylpyrazin-2(1H)-one
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
2-Hydroxy-5-methylpyrazine
Formule:
C5H6N2O Poids moléculaire: 110.1139 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD01693937 Numéro CAS: 20721-17-9 |