Imprimer
2-Bromo-3-nitrobenzaldehyde
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR400521-1G OR400521-5G OR400521-10G
APOSOR400521-1GEA 37.7 EUR
APOSOR400521-1G APOSOR400521-5G APOSOR400521-10G
2-Bromo-3-nitrobenzaldehyde
2-Bromo-3-nitrobenzaldehyde
Formule: C₇H₄BrNO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD15527595
Numéro CAS: 90407-21-9
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III