Imprimer
2-Chloro-6-methoxyphenylboronic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR400479-1G OR400479-25G OR400479-5G
APOSOR400479-1GEA 21.9 EUR
APOSOR400479-1G APOSOR400479-25G APOSOR400479-5G
2-Chloro-6-methoxyphenylboronic acid
2-Chloro-6-methoxyphenylboronic acid
Formule: C₇H₈BClO₃
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD04039878
Numéro CAS: 385370-80-9