Imprimer
3-Benzyloxybenzaldéhyde 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-Benzyloxybenzaldehyde
OR400472-25G OR400472-5G
APOSOR400472-25GEA 60.9 EUR
APOSOR400472-25G APOSOR400472-5G
3-Benzyloxybenzaldéhyde 98%
3-Benzyloxybenzaldéhyde
Formule: C₁₄H₁₂O₂
Point de fusion: 55…59 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003367
Numéro CAS: 1700-37-4