5-Chlorobenzoxazole
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₇H₄ClNO Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00216939 Numéro CAS: 17200-29-2 |