Imprimer
2-Chloro-6-nitrophénol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR400451-25G OR400451-5G
APOSOR400451-25GEA 0 EUR
APOSOR400451-25G APOSOR400451-5G
2-Chloro-6-nitrophénol
2-Chloro-6-nitrophénol
Formule: C₆H₄ClNO₃
Point de fusion: 67…70 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00024233
Numéro CAS: 603-86-1