Methyl-4-hydroxy-3-methoxy-5-nitrobenzenecarboxylate 95+%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Methyl 4-hydroxy-3-methoxy-5-nitrobenzoate
Formule:
C₉H₉NO₆ Point de fusion: 159…161 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD06203667 Numéro CAS: 42590-00-1 |