Imprimer
3-Iodo-4-nitrophénol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR400409-1G OR400409-5G
APOSOR400409-1GEA 25.8 EUR
APOSOR400409-1G APOSOR400409-5G
3-Iodo-4-nitrophénol
3-Iodo-4-nitrophénol
Formule: C₆H₄INO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11617270
Numéro CAS: 50590-07-3