Imprimer

6-Bromo-1,4-dihydro-2H-3,1-benzoxazin-2-one 95%

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Attention

OR400397-1G OR400397-5G
APOSOR400397-1GEA 66.7 EUR
APOSOR400397-1G APOSOR400397-5G
6-Bromo-1,4-dihydro-2H-3,1-benzoxazin-2-one 95%
6-Bromo-1,4-dihydro-2H-3,1-benzoxazin-2-one
Formule: C₈H₆BrNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09972273
Numéro CAS: 1017783-09-3

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR