1-Ethynyl-4-nitrobenzene 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
4-Nitrophenylacetylene
Formule:
C₈H₅NO₂ Point de fusion: 148…150 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00024794 Numéro CAS: 937-31-5 |