Imprimer
3-Bromo-5-chlorobenzaldehyde 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR400323-1G OR400323-5G
APOSOR400323-1GEA 0 EUR
APOSOR400323-1G APOSOR400323-5G
3-Bromo-5-chlorobenzaldehyde 95%
3-Bromo-5-chlorobenzaldehyde
Formule: C₇H₄BrClO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06797226
Numéro CAS: 188813-05-0