Imprimer
Methyl-2-chloro-5-iodobenzoate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Methyl 2-chloro-5-iodobenzoate
OR400205-1G OR400205-5G OR400205-25G
APOSOR400205-1GEA 21.9 EUR
APOSOR400205-1G APOSOR400205-5G APOSOR400205-25G
Methyl-2-chloro-5-iodobenzoate
Methyl-2-chloro-5-iodobenzoate
Formule: C₈H₆ClIO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07779253
Numéro CAS: 620621-48-9