Imprimer
1-Bromo-3-(méthylsulfonyl)benzène
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-Bromo-3-(methylsulphonyl)benzene
OR40020-25G OR40020-5G
APOSOR40020-25GEA 55.1 EUR
APOSOR40020-25G APOSOR40020-5G
1-Bromo-3-(méthylsulfonyl)benzène
1-Bromo-3-(méthylsulfonyl)benzène
Formule: C₇H₇BrO₂S
Point de fusion: 102…107 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03095326
Numéro CAS: 34896-80-5