Imprimer
6-Iodoanthranilic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Amino-6-iodobenzoic acid
OR400135-100MG OR400135-1G OR400135-250MG
APOSOR400135-100MGEA 21.9 EUR
APOSOR400135-100MG APOSOR400135-1G APOSOR400135-250MG
6-Iodoanthranilic acid 98%
6-Iodoanthranilic acid
Formule: C₇H₆INO₂
Poids moléculaire: 263.0300 g/mol
Point d'ébullition: 372 °C/760mmHg
Point de fusion: 145…147 °C
Point éclair: 178.9 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07774160
Numéro CAS: 20776-52-7